Learn More
Ohaus™ Pesas de clase F1 de OIML con certificado
Código de producto. 15498934 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Peso: 0,194 kg
Código de producto.
15498934 Peso: 0,194 kg
1 options
Código de producto. 15498934
Marca: Ohaus™ 11117096
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las pesas de clase F1 OHAUS™ de OIML se ajustan para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Las pesas incluyen una caja para pesas
  • Diseño de un solo cuerpo sin cavidad de ajuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Pesas F1 de OIML
Peso (métrico) 0,194 kg
Incluye Certificado