Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Wooden Box
Código de producto. 17372053
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 10 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 mg a 10 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17372053 De 1 a 100 g 1 set
17302043 De 1 mg a 50 g cada uno
17322043 De 1 mg a 100 g cada uno
17342043 De 1 mg a 200 g cada uno
17362043 De 1 mg a 500 g cada uno
17382043 De 1 mg a 1 kg cada uno
17302053 De 1 mg a 2 kg cada uno
17322053 De 1 mg a 5 kg cada uno
17342053 De 1 mg a 10 kg cada uno
17352053 De 1 a 50 g 1 set
17392053 1 a 200 g 1 set
17312063 1 a 500 g 1 set
17332063 De 1 g a 1 kg 1 set
17352063 De 1 g a 2 kg 1 set
17372063 De 1 g a 5 kg 1 set
17392063 De 1 g a 10 kg 1 set
16 options
Código de producto. 17372053
Marca: Kern Sohn 32403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a wooden box.
  • Knob shape
  • Polished stainless steel
  • Lined case
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Material del envase Wood
Peso (métrico) De 1 a 100 g