Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Plastic Case
Descripción
- Knob shape
- Polished stainless steel
- Lined case
- Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del envase | Plástico |
| Peso (métrico) | De 1 mg a 50 g |