Learn More
Sartorius™ Pesa de alambre de línea de referencia de clase F1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. p-7112993 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
15346055 1 mg cada uno
15316065 10 mg cada uno
2 options
Código de producto. 15346055
Marca: Sartorius™ YCW013102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constructed from specialty stainless steel. Sartorius™ OIML Class F1 Wire Weight with DAkkS Certificate is non-magnetizable with a density of 7,950 kg/m3.
  • Fabricadas en acero inoxidable pulido especial con una densidad de 7.950 kg/m3
  • Alta resistencia a la corrosión
  • No magnetizable
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
  • Con certificación DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa en miligramos de línea de referencia
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase F1
Material Aluminio
Densidad 7.950kg/m3
Masa 1 mg