Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado
Código de producto. 11383304 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11383304
missing translation for 'mfr': Sartorius™ YCW623AC00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase F1
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950kg/m3
Masa 2 kg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.