Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11333324 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Unit Size:
cada uno
Product Code. Masa unitSize
11333324 2 g cada uno
11323324 1 g cada uno
11343324 5 g cada uno
11353324 10 g cada uno
11363324 20 g cada uno
11373324 50 g cada uno
11383324 100 g cada uno
11393324 200 g cada uno
11303334 500 g cada uno
11313334 1 kg cada uno
11323334 2 kg cada uno
11333334 5 kg cada uno
11377494 10 kg cada uno
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11333324
Brand: Sartorius™ YCW323AC02
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
  • Con certificación DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase F1
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950kg/m3
Masa 2 g