Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11323334 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11323334
Marca: Sartorius™ YCW623AC02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
  • Con certificación DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase F1
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950kg/m3
Masa 2 kg