Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Descripción
- Knob shape
- Polished stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 10 kg |
| Tolerancia | ± 50 mg |