Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marca:  Kern Sohn 327-01
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17372083
  • 33.66€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Descripción
  • Knob shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
F1
Acero inoxidable
1 g
± 0.1 mg
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight