Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Código de producto. 17322093
Encompass_Preferred
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
500 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17322093
Marca: Kern Sohn 32706
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single test weight constructed of stainless steel.
  • Knob shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 50 g
Tolerancia ± 0.3 mg
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.