Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 ECO-Shape Test Weight
Código de producto. 17392073
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17392073 1 kg cada uno
17302073 1 g cada uno
17312073 2 g cada uno
17322073 5 g cada uno
17332073 10 g cada uno
17342073 20 g cada uno
17352073 50 g cada uno
17362073 100 g cada uno
17372073 200 g cada uno
17382073 500 g cada uno
17302083 2 kg cada uno
17312083 5 kg cada uno
12 options
Código de producto. 17392073
Marca: Kern Sohn 32611A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Single test weight constructed of stainless steel.
  • ECO-shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 1 kg
Tolerancia ± 5 mg