Learn More
Kern Sohn OIML Class F and E Weight Safety Set
Código de producto. 17351953
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1, 20 g
10, 200 g
100, 2000 g
2, 50 g
20, 500 g
5, 100 g
50, 1000 g
50, 500 g
Clasificación:
F1 (100 g), E2 (2000 g)
F1 (10 g), E2 (200 g)
F1 (20 g), E2 (1 g)
F1 (20 g), E2 (500 g)
F1 (50 g), E2 (1000 g)
F1 (50 g), E2 (500 g)
F2 (100 g), E2 (5 g)
F2 (10 g), E2 (200 g)
F2 (50 g), E2 (2 g)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Clasificación unitSize
17351953 10, 200 g F1 (10 g), E2 (200 g) cada uno
17361953 10, 200 g F2 (10 g), E2 (200 g) cada uno
17381953 20, 500 g F1 (20 g), E2 (500 g) cada uno
17391953 50, 500 g F1 (50 g), E2 (500 g) cada uno
17301963 50, 1000 g F1 (50 g), E2 (1000 g) cada uno
17311963 100, 2000 g F1 (100 g), E2 (2000 g) cada uno
17331963 1, 20 g F1 (20 g), E2 (1 g) cada uno
17351973 2, 50 g F2 (50 g), E2 (2 g) cada uno
17371973 5, 100 g F2 (100 g), E2 (5 g) cada uno
9 options
Código de producto. 17351953
Marca: Kern Sohn 315108204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Safety set contains one test weight for testing the upper end of the weighing range of your balance and one test weight for testing the lower end.
  • These KERN Safety Sets each contain one test weight for testing the sensitivity, i.e. the correct adjustment of your balance as well as a small test weight to test the lower end of the weighing range, the so-called minimum sample weight
  • As an option, the KERN Safety Set has space for another test weight, for testing your balance at a weight which is relevant for you
  • Useful accessories which have been selected to suit that particular KERN Safety Set, such as, for example, special gloves, tweezers, weight grips, brushes, etc. will assist you in handling your test weights properly
  • Stored in the practical protective case next to your balance, you can check and ensure the high precision of your balance at any time
Especificaciones
Clasificación F1 (10 g), E2 (200 g)
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 10, 200 g
Incluye Caja protectora