Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case
Código de producto. 17371883
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17371883 De 1 mg a 50 g 1 set
17311893 De 1 mg a 100 g 1 set
17351893 De 1 mg a 200 g 1 set
17311903 De 1 mg a 500 g 1 set
17341903 De 1 mg a 1 kg 1 set
17381903 De 1 mg a 2 kg 1 set
17341913 De 1 mg a 5 kg 1 set
17301923 De 1 a 50 g 1 set
17331923 De 1 a 100 g 1 set
17361923 1 a 200 g 1 set
17381923 1 a 500 g 1 set
17311933 De 1 g a 1 kg 1 set
17341933 De 1 g a 2 kg 1 set
17361933 De 1 g a 5 kg 1 set
14 options
Código de producto. 17371883
Marca: Kern Sohn 313024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.
  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) De 1 mg a 50 g