missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case

Código de producto. 17331923
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17331923 De 1 a 100 g 1 set
17371883 De 1 mg a 50 g 1 set
17311893 De 1 mg a 100 g 1 set
17351893 De 1 mg a 200 g 1 set
17311903 De 1 mg a 500 g 1 set
17341903 De 1 mg a 1 kg 1 set
17381903 De 1 mg a 2 kg 1 set
17341913 De 1 mg a 5 kg 1 set
17301923 De 1 a 50 g 1 set
17361923 1 a 200 g 1 set
17381923 1 a 500 g 1 set
17311933 De 1 g a 1 kg 1 set
17341933 De 1 g a 2 kg 1 set
17361933 De 1 g a 5 kg 1 set
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17331923

missing translation for 'mfr': Kern Sohn 314034

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.

  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case

Spezifikation

Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) De 1 a 100 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.