Learn More
Sartorius™ Pesa de láminas de línea de comprobación de clase E2 de OIML sin certificado
Código de producto. 11323344 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Densidad:
2.650kg/m3
8.600kg/m3
Material:
Alpaca
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11323344
Marca: Sartorius™ YCW2521AC00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada en alpaca o aluminio no magnetizable. La pesa de láminas de clase E2 de OIML de Sartorius™ sin certificado es muy resistente a la corrosión.
  • Las pesas de miligramos se proporcionan como pesas de láminas
  • Con valores de masa nominal que van de 1 mg a 5 mg se fabrican en aluminio y tiene una densidad de 2.650 kg/m3
  • Las pesas con valores nominales de 10 mg a 500 mg están hechas de alpaca y tienen una densidad de 8.600 kg/m3
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase E2
Material Alpaca
Densidad 8.600kg/m3
Masa 500 mg