Learn More
Sartorius™ Pesa de láminas de línea de comprobación de clase E2 de OIML con certificado DAkkS
Tienda Sartorius ProductosDescription
- Las pesas de miligramos se proporcionan como pesas de láminas
- Con valores de masa nominal que van de 1 mg a 5 mg se fabrican en aluminio y tiene una densidad de 2.650 kg/m3
- Las pesas con valores nominales de 10 mg a 500 mg están hechas de alpaca y tienen una densidad de 8.600 kg/m3
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- Con certificación DAkkS
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase E2 |
| Material | Aluminio |
| Densidad | 2.650kg/m3 |
| Masa | 5 mg |