Learn More
asecos™ Absorbentes para aceites cilindros
Código de producto. 17896466 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,2 m
3 m
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 6
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17896466 1,2 m paquete de 15
17866456 3 m paquete de 6
2 options
Código de producto. 17896466
Marca: asecos™ 9930
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Repelente al agua, absorción segura de aceites, gasolina, diésel, etc.
  • Gran durabilidad
  • Aptos para uso continuado y de larga duración
  • Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
  • Excepcionales propiedades de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Fino – para pequeños vertidos y prevención
  • Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Color Azul
Material Heavy-duty Cloth
Tipo Oil Sorbent Sock
Longitud (imperial) 3.94 ft.
Longitud (métrico) 1,2 m
Anchura (imperial) 2.95 in.
Anchura (métrico) 75.00 mm
Peso (imperial) 11.02 lb.
Peso (métrico) 5 kg