Learn More
asecos™ Absorbentes para aceites rollos
Código de producto. 17856576 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 m
90 m
Anchura (métrico):
400,00 mm
800,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17856576 45 m 400,00 mm paquete de 2
17876396 45 m 800,00 mm cada uno
17866376 90 m 400,00 mm paquete de 2
3 options
Código de producto. 17856576
Marca: asecos™ 9937
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Repelente al agua, absorción segura de aceites, gasolina, diésel, etc.
  • Gran durabilidad
  • Aptos para uso continuado y de larga duración
  • Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
  • Excepcionales propiedades de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Fino – para pequeños vertidos y prevención
  • Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Color Azul
Material Heavy-duty Cloth
Tipo Oil Only Sorbent Roll
Longitud (imperial) 147.64 ft.
Longitud (métrico) 45 m
Anchura (imperial) 15.75 in.
Anchura (métrico) 400,00 mm
Peso (imperial) 33.07 lb.
Peso (métrico) 15 kg