Learn More
3M™ Rollo absorbente de aceite, HP-100
Description
- Se utiliza para cubrir grandes derrames o como precaución en zonas donde pueden producirse grandes derrames
- Perfecta para absorber aceite de áreas donde también puede haber agua.
- Puede escurrirse y reutilizarse muchas veces
- Puede usarse en la superficie de trabajo en previsión de un vertido
- Se puede cortar para cubrir áreas pequeñas o colocar en aguas abiertas, líneas cortas o flujos de descarga
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Capacidad (imperial) | 78,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 297,5 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y prevención de derrames |
| Modelo | HP-100 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 0,96 m |
| Longitud (imperial) | 131,2 ft |
| Longitud (métrico) | 40 m |
| Show More |