Learn More
Concentrado de aceite y grasa, muestra QC, 23 ml, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11984974 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
23 mL
Tamaño de la unidad:
23 ml
11984974 23 mL 23 ml
1 options
Código de producto. 11984974
Marca: SPEX Certiprep 4122