Learn More
OICR-9429, MedChemExpress
Descripción
OICR-9429 is high affinity WD repeat domain 5 (WDR5) inhibitor, competitively blocks WDR5 interaction with MLL protein via binding the central peptide-binding pocket of WDR5. OICR-9429 can suppress histone H3K4 trimethylation and can be used for the research of various cancers including non-MLL-rearranged leukaemia, colon, pancreatic, prostate cancer and bladder cancer (BCa) .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | OICR-9429 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1801787-56-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H32F3N5O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.60 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CNC(C=C1C(F)(F)F)=O)NC2=CC(C3=CC(CN4CCOCC4)=CC=C3)=CC=C2N5CCN(C)CC5 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?