Learn More
OHAUS™ Balanzas de triple brazo
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Pesos fundidos con precisión y muescas profundas en las vigas para obtener valores exactos en todas las mediciones.
- Bordes con cuchilla esmerilados con precisión y cojinetes de ágata con alineación automática para una sensibilidad y reproducibilidad máximas.
- Exactitud con tiempo de respuesta rápido.
- La amortiguación magnética minimiza la oscilación.
- La base de zinc pesada no volcará fácilmente como la de aluminio fundido.
Especificaciones
- Capacidad: 610 g (2610 g con pesos acoplados)
- Legibilidad: 0,1g
- Brazo frontal: 10 x 0,1 g
- Brazo central: 500 x 100g
- Brazo trasero: 100 x 10g
- Dial Vernier (solo modelo Dial-o-Gram™): 10 x 0,1 g
- Tamaño de plato: 21,2cm de diámetro
- Dimensiones: 45,7 x 30,5 x 22,3 cm (An x P x Al)
El modelo Dial-O-Gram incluye características avanzadas
- Dial vernier de lectura directa para resultados de pesaje más rápidos.
- El brazo de tara permite pesar recipientes de hasta 225 g.
- Añada el accesorio de varilla y pinza (S40022B) para realizar determinaciones de gravedad específica.
Varilla y pinza de gravedad específica
- Suspende la balanza sobre la base de la mesa para medir la gravedad específica.
Cuchara de polipropileno y contrapeso
- Ideales para retener todos los objetos que se están pesando.
- El contrapeso devuelve la balanza al cero cuando la plataforma solo contiene la cuchara.
- La cuchara de acero inoxidable y el contrapeso incluyen una construcción de alta resistencia para el uso prolongado.
Nota
El modelo S40028 incluye un recipiente de plástico.
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la cubeta exterior (imperial) | 6 pulg |
| Diámetro de la cubeta exterior (métrico) | 15,2 cm |
| Fondo (imperial) | 9 pulg |
| Calibración | 10 x 0,1 g (brazo delantero), 500 x 100 g (brazo central), |
| Fondo (métrico) | 22,86 cm |
| Altura (imperial) | 12 pulg |
| Altura (métrico) | 30,48 cm |
| Modelo | 750-S0 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (imperial) | 7,05 lb |
| Mostrar más |