Includes
Cambio de adaptador de CA con varios tipos de enchufe para distintas regiones, soporte para bandejas de pesaje y bandejas, manual del operador en varios idiomas con guía de inicio rápido, cubierta en uso (solo pantalla), calibración externa e interna de AutoCal™
Funcionamiento inteligente
- El tiempo de estabilización más rápido mejora la eficiencia operativa, aumenta la producción y mejora la productividad.
- Las especificaciones de linealidad y repetibilidad optimizadas garantizan unos resultados repetitivos y precisos.
- Filtración de vibración excelente que proporciona estabilidad a la balanza en entornos inestables.
- El sistema de calibración AutoCal™ completamente automático calibra el sistema cuando detecta un cambio de temperatura lo bastante considerable como para afectar a la precisión del pesaje, o cada 11 horas; no se requieren pesas externas.
- Cuatro sensores sin contacto para impresión, tara, calibración y otras funciones seleccionables; evita la contaminación y la transferencia de residuos, mejora la eficiencia de pesaje.
- Los sensores se pueden configurar para operaciones a distancia.
- Pantalla TFT de alta resolución de 145 mm
- Pantalla táctil resistiva
- 14 aplicaciones personalizables integradas
- Capacidad de peso mínimo con función de advertencia visual
- Teclado QWERTY y teclado numérico para introducir GLP/GMP y otros datos.
- Gestor de usuarios con funciones de administrador
- El comando RS 232 (19-193-26) alternativo adapta la balanza al software de adquisición de datos existente.
- Entrada externa para cero, taras o impresiones con el accesorio de conmutador de pedal externo (19-193-28).
- Respuesta sonora/visual para las pulsaciones de botones, así como para el estado de comprobación del pesaje.
- Indicador de nivel fácil de ver en la parte delantera de la balanza.
- Las ruedecillas regulables se pueden girar fácilmente para nivelar la balanza.
- La pantalla de nivelación con indicador de nivel ayuda a los usuarios a identificar fácilmente la ruedecilla que deben ajustar para nivelar la balanza. La función de transferencia de datos ayuda a exportarlos directamente a Microsoft™ Excel™.
- Los mensajes con instrucciones guían a los usuarios a lo largo del proceso de pesaje.
- Los menús informativos muestran a los usuarios las características disponibles de la balanza.
- Hasta 11 idiomas de funcionamiento disponibles.
- Pantalla de color ajustable para mejorar la visualización; se separa de la base de pesaje para mayor flexibilidad en la zona de trabajo.
- Acceso fácil con USB estándar y puerto RS232 (tercer puerto opcional disponible).
- Salida de cable en los laterales izquierdo y derecho para personalizar la instalación.
- El cortavientos abatible sin armazón garantiza el acceso sin obstáculos.
- Acceso lateral de 160 x 240 mm para sustitución y retirada de componentes grandes.
- El vidrio con revestimiento antiestático ayuda a disipar las cargas estáticas que pueden afectar a los resultados.
- Las puertas laterales de los rodamientos montados en la parte superior evitan la acumulación potencial.
- Paneles de cristal extraíbles y parte inferior de acero inoxidable para facilitar la limpieza.
- Torre y montaje en pared listos para una instalación modular.
- El diseño de base QuadraStance™ tiene cuatro ruedecillas regulables para ofrecer una estabilidad superior.
- Carcasa inferior de metal fundido resistente
- Sistema de almacenamiento de cables
- Pesaje: determina el pesaje de los elementos en la unidad de medida seleccionada. La función de peso mínimo también está disponible.
- Peso porcentual: obtiene el peso de una muestra en forma de porcentaje de un determinado peso de referencia. pesa una carga inestable.
- Pesaje dinámico: la balanza obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo.
- Totalización: realiza pesajes acumulativos de múltiples elementos. El total acumulativo puede exceder la capacidad de la balanza.
- Pesaje diferencial: guarda pesajes de muestras y calcula la diferencia entre los pesos iniciales y finales.
- Retención de picos: obtiene y almacena el peso más alto de una determinada serie. Se detectan los pesos estables e inestables.
- Recuento de piezas: cuenta muestras con un peso uniforme. Puede elegir entre recuento estándar, revisión del recuento o recuento de llenado.
- Ajuste de pipetas: comprueba los valores de las pipetas mediante un análisis del peso, con una tabla incorporada de densidad de agua.
- Revisión del peso: compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos. Seleccione estándar, peso nominal o porcentual.
- Llenado: llena un recipiente hasta alcanzar un peso definido. La barra de progreso muestra el estado del proceso.
- Formulación: para elaborar recetas y compuestos. El número de componentes puede variar entre dos y 99.
- Determinación de la densidad: determina la densidad de sólidos con una densidad mayor o menor que la del agua, líquidos o materiales porosos.
- Cálculo de costes en ingredientes: calcula el coste de una fórmula o receta en función de los costes o cantidades conocidos de componentes o ingredientes.
- Control de calidad: supervisa y controla los procesos para evitar excesos o defectos en los llenados.
Información de órdenes
Accesorios opcionales
- Montaje en torre para pantalla
- Cable alargador de terminal
- Kit de determinación de densidad
- Kit de cortavientos (balanzas de 0,01 g y 0,1 g)
- Dispositivo de seguridad -01
- Cable de interfaz, USB (tipo A a B)
- Segundo kit RS232
- Kit Ethernet
- Kit de interruptor de pedal
- Impresora térmica compacta
- Impresora de impacto matricial compacta
- Cable y adaptador de impresora RS232
- Cable RS232, PC 25 clavijas
- Cable RS232, PC 9 clavijas
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Tick; CB Scheme
Compliance
Cumple o supera los requisitos de precisión de la Clase I y II de acuerdo con el manual 44 del NIST (aprobación de verano de 2011)
Garantía
Dos años (EE. UU. y Canadá)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, FCC, Industry Canada, cULus, CCSAUS, NRTL, C T |
| Tipo de conexión | RS-232, USB, Ethernet opcional o 2o RS232 |
| Capacidad | 320 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
| Legibilidad | 0,0001 g |
| Incluye | Adaptador de CA conmutado con cabezal de enchufe múltiple |
| Nivelado | Burbuja de nivel frontal con iluminación/cuadro |
| Linealidad | 0,0002 g |
| Material | Plástico ABS, acero inoxidable, vidrio |
| Modelo | EX324 |
| Mostrar más |