Descripción
- Gran pantalla táctil a color
- Software basado en iconos que incluye 14 modos de aplicación exclusivos
- Pantalla de ángulo ajustable en 3 niveles
- Especificaciones de linealidad y repetibilidad optimizadas
- Mejor filtrado de vibración para una mejor estabilidad de la balanza
- Todos los modelos vienen de serie con calibración interna automática AutoCal™
- La configuración de filtrado 3 x 3 garantiza unos resultados de pesaje rápidos y estables
- La base y la pantalla se separan para ofrecer la máxima flexibilidad en cualquier trabajo área
- Los modelos con protección contra turbulencias de aire aíslan la cámara de pesaje para mejorar la estabilidad y acelerar los resultados mientras que ofrecen la máxima accesibilidad a la cámara de pesaje a través de puertas laterales montadas en la parte superior o a través de la versátil puerta superior que se desliza al abrir
- La entrada manos libres está disponible con puertas laterales automatizadas opcionales
- Puertos de comunicación de fácil acceso (USB, RS232) más una ranura para un 3 puerto de comunicación (Ethernet o 2 RS232)
- GLP y GMP (incluida la fecha y hora), transferencia directa de datos
- Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, pantalla de vidrio con tapa abatible, cubierta reemplazable en uso
- Protección contra turbulencias de 3 puertas con paneles extraíbles en modelos de 0,1mg y 1 mg con luz
- Diseño de pantalla modular con ángulo ajustable (fijación a la base, la pared o a una torre opcional)
- Calibración interna automática AutoCal
- Función de asistencia de nivel con indicador de nivel iluminado
- Ajustes de impresión automática y ambientales seleccionables
- Peso integral debajo del gancho
- Cubierta de protección en uso
- Interruptor de bloqueo de software
- Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución de 14,5 cm (diagonal), incluye teclado numérico QWERTY e indicación de capacidad de pesaje
Aplicaciones
pesaje (17 unidades + unidades personalizadas), recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje animal/dinámico, control de peso, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, cálculo de ingredientes, ajuste de pipetas, pesaje bruto/neto/tara
Especificaciones
Especificaciones
| Interfaz de automatización | Pantalla táctil |
| Certificaciones/conformidad | NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, |
| Tipo de conexión | RS-232, USB, Ethernet opcional o 2o RS232 |
| Capacidad | 120 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
| Legibilidad | 0,0001 g |
| Formato | Gramo, miligramo, kilogramo, quilate, onza, onza troy |
| Incluye | Cortavientos automático de 3 puertas, AutoCal™ inte |
| Material | Plástico ABS, acero inoxidable, vidrio |
| Modelo | EX124/AD |
| Mostrar más |