Learn More
OHAUS™ Balanzas de precisión y analíticas Explorer™
Código de producto. 15389032 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
Legibilidad:
0,0001 g
Modelo:
EX124/AD
EX224/AD
EX324/AD
Tiempo de estabilización:
≤ 2 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
15389032 320 g 0,0001 g EX324/AD ≤ 2 s cada uno
15349032 120 g 0,0001 g EX124/AD ≤ 2 s cada uno
15369032 220 g 0,0001 g EX224/AD ≤ 2 s cada uno
3 options
Código de producto. 15389032
Marca: OHAUS™ 30061978
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El nuevo modelo Explorer amplía sus características y moderniza su diseño para ofrecer una funcionalidad inigualable.
  • Gran pantalla táctil a color
  • Software basado en iconos que incluye 14 modos de aplicación exclusivos
  • Pantalla de ángulo ajustable en 3 niveles
  • Especificaciones de linealidad y repetibilidad optimizadas
  • Mejor filtrado de vibración para una mejor estabilidad de la balanza
  • Todos los modelos vienen de serie con calibración interna automática AutoCal™
  • La configuración de filtrado 3 x 3 garantiza unos resultados de pesaje rápidos y estables
  • La base y la pantalla se separan para ofrecer la máxima flexibilidad en cualquier trabajo área
  • Los modelos con protección contra turbulencias de aire aíslan la cámara de pesaje para mejorar la estabilidad y acelerar los resultados mientras que ofrecen la máxima accesibilidad a la cámara de pesaje a través de puertas laterales montadas en la parte superior o a través de la versátil puerta superior que se desliza al abrir
  • La entrada manos libres está disponible con puertas laterales automatizadas opcionales
  • Puertos de comunicación de fácil acceso (USB, RS232) más una ranura para un 3 puerto de comunicación (Ethernet o 2 RS232)
  • GLP y GMP (incluida la fecha y hora), transferencia directa de datos
  • Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, pantalla de vidrio con tapa abatible, cubierta reemplazable en uso
  • Protección contra turbulencias de 3 puertas con paneles extraíbles en modelos de 0,1mg y 1 mg con luz
  • Diseño de pantalla modular con ángulo ajustable (fijación a la base, la pared o a una torre opcional)
  • Calibración interna automática AutoCal
  • Función de asistencia de nivel con indicador de nivel iluminado
  • Ajustes de impresión automática y ambientales seleccionables
  • Peso integral debajo del gancho
  • Cubierta de protección en uso
  • Interruptor de bloqueo de software
  • Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución de 14,5 cm (diagonal), incluye teclado numérico QWERTY e indicación de capacidad de pesaje
Aplicaciones
Pesaje (17 unidades + unidades personalizadas), recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje animal/dinámico, control de peso, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de pico, cálculo de ingredientes, ajuste de pipetas, peso bruto/neto/tara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil
Certificaciones/conformidad NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
Tipo de conexión RS-232, USB, Ethernet opcional o 2o RS232
Capacidad 320 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 0,0001 g
Formato Gramo, miligramo, kilogramo, quilate, onza, onza troy
Incluye Cortavientos automático de 3 puertas, AutoCal™ inte
Linealidad 0,0002 g
Material Plástico ABS, acero inoxidable, vidrio
Modelo EX324/AD
Repetibilidad <±0,0001 g
Tamaño de muestra 120 g
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/°C
Tiempo de estabilización ≤ 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Anchura (imperial) 9,1 in
Anchura (métrico) 23 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 9 cm
Altura (imperial) 13,8 in
Altura (métrico) 35 cm
Fondo (imperial) 15,5 in
Fondo (métrico) 39,3 cm
Peso (imperial) 15,2 lb
Peso (métrico) 6,9 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Amperaje 0,6 A
Frecuencia 50/60 Hz