Learn More
OHAUS™ Balanzas de sobremesa Defender 5000 con base rectangular
Balanza portátil para transporte e inventario.
Especificaciones
| Interfaz de automatización | RS232 integrado y entrada externa/RS422/485 opcional/relé de CA opcional/opcional. Relé de CC/segundo RS232 opcional |
|---|---|
| Calibración | 1 kg/lb al 100 % |
| Certificaciones/conformidad | EN60950, EN61326, FCC, CE, UL |
| Incluye | Suministro de alimentación de conmutación universal (100-240 VCA, 50-60 Hz). |
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 VCA/de 50 a 60 Hz |
Requires: Seis pilas alcalinas C. (Pilas NiMH recargables opcionales).
Descripción
Ideal para pesaje de rutina, envío y aplicaciones básicas, como recuento de piezas, control de peso, pesaje en %, pesaje dinámico e indicación mantenida para pesaje de paquetes grandes. Legibilidad con precisión de 0.002 kg (0.005 lb).
- Precableadas y completamente montadas
- Calibradas y configuradas en fábrica
- La pantalla LCD ajustable, de fácil lectura y con retroiluminación, mide 2.5 cm (1 pulg) con tres LED de control de peso
- Consta de plataforma de acero inoxidable con patas de nivelación y burbuja de nivelación, columna de montaje del indicador e indicador T51P con fuente de alimentación y cable de alimentación
- Cinco unidades de pesaje seleccionables por el usuario (g, kg, lb, oz, lb:oz) y unidad personalizada definida por el usuario
- Función de peso neto/bruto/tara
- El temporizador de desconexión automática reduce el consumo de batería
- Interfaz bidireccional RS-232-C
- Funciona con pilas o CA
Service Plan
Acuerdo de servicio disponible.
Certifications
Marca CE; lista UL; lista CSA.
Garantía
Acuerdo de servicio disponible.
Especificaciones
| RS232 integrado y entrada externa/RS422/485 opcional/relé de CA opcional/opcional. Relé de CC/segundo RS232 opcional | |
| EN60950, EN61326, FCC, CE, UL | |
| De 100 a 240 VCA/de 50 a 60 Hz | |
| De 50 a 60 Hz | |
| en 2 segundos | |
| De - 10 a 40 °C | |
| Platform (LxW): 55.0 x 42.9cm (21.7 x 16.5 in.) |
| 1 kg/lb al 100 % | |
| Suministro de alimentación de conmutación universal (100-240 VCA, 50-60 Hz). | |
| Gramo, kilogramo, onza, libra, toneladas métricas, unidad personalizada | |
| Plástico ABS, acero inoxidable, aluminio | |
| De 14 a 104 °F | |
| De 100 a 240 V |