Descripción
- Para su uso con impresoras STP103
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Impresora STP103 para balanzas TxxXW, CKW55, CW11 |
| Tipo | Kit de cable RS232 y adaptador |