missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OGFOD1 Antibody (OTI1D9), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-73145AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
OGFOD1 Monoclonal specifically detects OGFOD1 in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| OGFOD1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| OGFOD1 | |
| Full length recombinant protein of human OGFOD1 (NP_060703) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Monkey | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1D9 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing 1,2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain-containing protein 1, EC 1.14.11, FLJ10826, KIAA1612TPA1, termination and polyadenylation 1, homolog, Termination and polyadenylation 1 homolog, TPA1EC 1.14.11.- | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 55239.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido