Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ofloxacina, 98 %
Código de producto. p-7077572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15325038 1 g 1 g
15335038 5 g 5 g
15345038 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15325038
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455670010
Solicitar formato a granel o personalizado
La ofloxacina, n.° de CAS 82419-36-1, es un antibiótico de fluoroquinolona con una amplia actividad antibacteriana contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra micobacterias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La ofloxacina es un antibiótico de fluoroquinolona sintético que es un análogo del ácido nalidíxico
  • La ofloxacina puede interactuar directamente con la autolisina neumocócica (LytA) en su dominio de unión a colina, lo que inhibe la capacidad de la LytA para degradar la pared celular neumocócica
  • La ofloxacina es racémica y su (s)-enantiómero es la levofloxacina
Aplicaciones
  • La ofloxacina se puede utilizar en estudios de laboratorio farmacocinéticos y en análisis de fármacos de alto rendimiento
  • En el laboratorio se han estudiado las capacidades de unión del ADN y las proteínas de la ofloxacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82419-36-1
Fórmula molecular C18H20FN3O4
Peso molecular (g/mol) 361.373
Clave InChI GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4583
ChEBI CHEBI:7731
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ofloxacin
Tipo Ofloxacin
Punto de fusión 280.0°C to 275.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.2% max.
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.37
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.