Learn More
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779366 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 10796832
Marca: Thermo Scientific Acros 328800100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41443-28-1
Fórmula molecular C9H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 187.2
Número MDL MFCD00792620
Clave InChI LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
Nombre IUPAC [1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ODQ
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 170°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo