missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ODAM Monoclonal Antibody (2F8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15652295
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15652295 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15652295 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524467

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: MPYVFSFKMP QEQGQMFQYY PVYMVLPWEQ PQQTVPRSPQ QTRQQQYEEQ IPFYAQFGYI PQLAEPAISG GQQQLAFDPQ LGTAPEIAVM STGEEIPYLQ KEAINFRHDS AGVFMPSTSP KPSTTNVFTS AVDQTITPEL PEEKDKTDSL REP.

Tooth-associated epithelia protein that probably plays a role in odontogenesis, the complex process that results in the initiation and generation of the tooth. May be incorporated in the enamel matrix at the end of mineralization process. Involved in the induction of RHOA activity via interaction with ARHGEF and expression of downstream factors such as ROCK. Plays a role in attachment of the junctional epithelium to the tooth surface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ODAM
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ODAM
N.º de referencia del gen A1E959
Alias de gen APIN; ODAM; Odontogenic ameloblast-associated protein; odontogenic, ameloblast asssociated
Símbolos de los genes ODAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ODAM (AAH17796.1, 1 a.a. ~ 153 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.