Learn More
Bromuro de octilmagnesio, solución de 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. 10295204
Marca: Thermo Scientific Acros 427818000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17049-49-9 | C8H17BrMg | 217.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17049-49-9, 60-29-7
Fórmula molecular C8H17BrMg
Peso molecular (g/mol) 217.43
Número MDL MFCD00191566
Clave InChI ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromooctyl magnesium, n-octylmagnesium bromide, magnesium, bromooctyl, octylmagnesium bromide, n-octyl magnesium bromide, n-octylmagnesiumbromide, octyl magnesium bromide, c8h17mgbr, 1-octylmagnesium bromide, octylmagnesium bromide solution, grignard reagent
PubChem CID 86923
Nombre IUPAC magnesio;octano;bromuro
SMILES CCCCCCCC[Mg]Br
Especificaciones
Punto de ebullición 35.0°C
Nombre del producto químico o material Octylmagnesium bromide
Nombre de nota 2M solution in diethyl ether
Color Amarillo a marrón
% mín. CAS 42.99, 50.22
% máx. CAS 49.78, 57.01
Forma física Líquido
Cantidad 800 mL
Fórmula lineal CH3(CH2)7MgBr
Temperatura de inflamación −35°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.90 to 2.20M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.961
Densidad 0.9610g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.