Learn More
Macherey-Nagel™ Octyl Phase Polygosil™ C8
Código de producto. p-8012289 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. 10472032
Marca: Macherey-Nagel™ 711320.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Técnica Cromatografía líquida
Cantidad 100 g
Tipo Fases C8 de Polygosil