Learn More
Acetato de octilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-177028 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10179971 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10606871 100 g Frasco de vidrio 100 g
13428518 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10179971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-14-1
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00009562
Clave InChI YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
Nombre IUPAC acetato de octilo
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl acetate
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8680g/mL
Punto de ebullición 211.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)7CH3
Índice de refracción 1.4175 to 1.4195
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.868
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido