Learn More
Octenidine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200100469
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
16491466 200 mg 200 miligramos
16481148 5 g 5 g
16462379 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 16491466
Marca: Medchem Express HYB2170A
MedChemExpress Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octenidine dihydrochloride
CAS 70775-75-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H64Cl2N4
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 623.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.83
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation