Learn More
Ácido octanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4112281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543101 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10553101 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10358573 25 L Bidón de metal 25 LT
3 options
Código de producto. 10543101
Marca: Thermo Scientific Acros 129390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido octanoico, 99 %, C8H16O2, número CAS-124-07-2, ácido 1-heptanecarboxílico, ácido caprílico, ácido enántico, ácido n-caprílico, neo-grasa 8, ácido n-octanoico, ácido n-octoico, ácido n-octílico, ácido octoico, ácido octílico, 1 l, de 385 a 393 mg KOH/g, 98,5 % mín. (GC), 02, 347, 238,0 °C, 100,0, CHEBI:28837
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-07-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00004429
Clave InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
Nombre IUPAC ácido octanoico
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoic acid
Acidez 385 to 393mg KOH/g
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16.0°C to 16.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6CO2H
Índice de refracción 1.4268 to 1.4288
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 347
Índice Merck 15, 1767
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 0.68g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 5.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Línea de productos ACROS Organics
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.