Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación octoédrica de PTFE
Código de producto. 11933574 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
8mm
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11933574 22 mm 8 mm paquete de 10
11923574 15 mm 8 mm paquete de 10
12676316 41 mm 8 mm paquete de 10
11953574 75 mm 13 mm paquete de 5
11858872 13 mm 3 mm paquete de 10
11943574 25mm 8mm paquete de 10
11878872 51 mm 8 mm paquete de 5
11517782 51 mm 8 mm paquete de 10
8 missing translation for 'options'
Product Code. 11933574
Only null left
Add to basket
Add to basket
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo pivotante. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
  • Todos tienen anillos de pivote
  • Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 0,875 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 22 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Octaédrico