Learn More
Cowie Technology™ Cajas para microbarras de agitación octaédricas de PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 195 x 95 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Incluye | 10 barras de agitación octaédricas y 4 microbarras de agitación con 2 de 13 × 8, 15 × 8, 25 × 10, 38 × 10, 51 × 10, 2 de 7 × 2, 10 × 3 mm& |
| Anchura (métrico) | 95 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Mostrar más |