Learn More
Corning™ Frascos de PET graduados estériles con tapón de rosca validado por IATA, premontados
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
Los frascos de tereftalato de polietileno (PET) son ideales para el almacenamiento y el muestreo de medios, productos biológicos y otras soluciones acuosas. La resina de PET hace que el frasco sea ligero, resistente a roturas y tan transparente como el vidrio.
Características:
- Envasados en dos cómodas bandejas envueltas al vacío dentro de una bolsa exterior para garantizar la limpieza
- Las botellas resistentes a las roturas son una alternativa al vidrio que resulta ergonómica y fácil de usar
- Los frascos se esterilizan según SAL 10−6 y están certificados como apirógenos
- El tapón de rosca a prueba de fugas está validado con respecto a las normas IATA para el transporte aéreo
- Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
- Los frascos, que cumplen con los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), están validados como no citotóxicos y no hemolíticos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,4 in |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 34,7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento y el muestreo de medios, productos biológicos y otras soluciones acuosas |
| Material | PET |
| N.º por caja | 48/caja |
| N.° por paquete | 24/Paq. |
| Envase | Bandeja envuelta |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |