Learn More
Octadecilamina, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758579 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785231 500 g Frasco de vidrio 500 g
10665752 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10483045 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
3 options
Código de producto. 10785231
Marca: Thermo Scientific Acros 129325000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-30-1
Fórmula molecular C18H39N
Peso molecular (g/mol) 269.52
Número MDL MFCD00008159
Clave InChI REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
Nombre IUPAC octadecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecylamine
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 60.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 232.0°C (32.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 148°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 04, IV, 825
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosidad 4.17 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.51
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amina primaria (MW 269):>98 %, seg.+ Amina terc. (MW 521):< 2%
Forma física Perlas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octadecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.