Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de octadecilo Polygosil™ C18
Código de producto. 10566121 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
1000 Å
100 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas Tamaño de poro unitSize
10566121 100 g 7 μm 300 Å 100 g
10778222 100 g 10 μm 100 Å 100 g
10104601 100 g 10 μm 60 Å 100 g
10505961 100 g 5 μm 100 Å 100 g
10641292 100 g 5 μm 60 Å 100 g
10515781 100 g 7 μm 1000 Å 100 g
10194591 100 g 7 μm 60 Å 100 g
10022681 10 g 10 μm 100 Å 10 g
10419351 10 g 10 μm 60 Å 10 g
10595951 10 g 5 μm 100 Å 10 g
10746692 10 g 5 μm 60 Å 10 g
10296401 10 g 7 μm 1000 Å 10 g
10032741 10 g 7 μm 300 Å 10 g
10595771 10 g 7 μm 60 Å 10 g
14 options
Código de producto. 10566121
Marca: Macherey-Nagel™ 711710.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 7 μm
Tamaño de poro 300 Å
Técnica Cromatografía líquida
Cantidad 100 g
Tipo Fases C18 de Polygosil