Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de octadecilo Polygosil™ C18
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
1000 Å
100 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| Tamaño de poro | 1000 Å |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Fases C18 de Polygosil |