Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de octadecilo Polygosil™ C18
Código de producto. 10505961 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
1000 Å
100 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. 10505961
Marca: Macherey-Nagel™ 711560.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 100 Å
Técnica Cromatografía líquida
Cantidad 100 g
Tipo Fases C18 de Polygosil