missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT4 (OCT3) Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A2A20, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17148971
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17148971 25 μg 25 microgramos
15858592 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17148971

Marca: Stemcell Technologies 60093.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The 3A2A20 antibody reacts with human OCT4 (octamer-binding transcription factor 4; also known as OCT3 and OCT3/4), an ∼40 kDa homeodomain transcription factor belonging to the POU family, which is expressed in undifferentiated human embryonic stem (ES), induced pluripotent stem (iPS), embryonal carcinoma (EC) and embryonic germ (EG) cells
  • OCT4 binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3') and plays a key role in maintaining cells in a pluripotent state by interacting with other transcription factors such as SOX2 to regulate the expression of several genes, including FBX15, FGF-4, REX1, SOX2 and osteopontin
  • Levels of OCT4 are down-regulated during differentiation and it has thus emerged as a useful marker of pluripotency in stem cells, as well as a marker for certain human malignant germ cell tumours
  • Expression of OCT4 together with other transcription factors has been used to reprogram somatic cells into iPS cells

Especificaciones

Antígeno OCT4 (OCT3)
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3A2A20
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Isotype IgG2b κ
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.