missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT4 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: OTI7H1, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17586322
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17586322 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17586322 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506798

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Oct1 or POU2F1 (Pou domain, class 2, transcription factor 1) is a transcription factor that binds to the octamer motif (5′-ATTTGCAT-3′) and activates the promoters of the genes for some small nuclear RNAs (snRNA) and of genes such as those for histone H2B and immunoglobulins. It modulates transcription transactivation by NR3C1, AR, and PGR and interacts with NR3C1, AR, and PGR. Oct1 is ubiquitous and belongs to the POU transcription factor family class 2 subfamily. Oct1 contains 1 homeobox domain.

Especificaciones

Antígeno OCT4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7H1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica POU5F1
N.º de referencia del gen P20263, Q01860
Alias de gen OCT3, OCT4, OTF-3, OTF3, OTF4, Oct-3, Oct-4
Símbolos de los genes POU5F1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human POU5F1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18999, 294562, 5460
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.