missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OCIL/CLEC2d Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
292.00€ - 685.65€
Especificaciones
| Antígeno | OCIL/CLEC2d |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18400071
|
Novus Biologicals
NBP1-84455-25ul |
25 μL |
292.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18209737
|
Novus Biologicals
NBP1-84455 |
0.1 mL |
725.00€ 685.65€ / 0.10 ml Ahorro 39.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
OCIL/CLEC2d Polyclonal specifically detects OCIL/CLEC2d in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| OCIL/CLEC2d | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CLAXLLT-1, C-type lectin domain family 2 member D, C-type lectin domain family 2, member D, C-type lectin related f, Lectin-like NK cell receptor, Lectin-like transcript 1, LLT1Osteoclast inhibitory lectin, OCILmember D | |
| CLEC2D | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 29121 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RANCHQEPSVCLQAACPESWIGFQRKCFYFSDDTKNWTSSQRFCDSQDADLAQVESFQELNFLLRYKGPSDHWIGLSREQGQPWKWINGTEWTRQFPILGA | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto