Descripción
- Construcción elástica
- Revestimiento de tejido de algodón
- Acabado de inmersión 3/4
- Puño de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 4111 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Blue |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |