Learn More
Ansell™ Guantes azules de nitrilo de peso medio Oceanic™ serie 48-913
Código de producto. 12660942 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12660942 10 12 pares
12670942 11 12 pares
12680942 8 12 pares
12690942 9 12 pares
4 options
Código de producto. 12660942
Marca: Ansell™ 48913100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes tejidos revestidos de nitrilo para tareas de manipulación de dificultad media. Son ligeros y flexibles al mismo tiempo que ofrecen una buena resistencia a los materiales abrasivos.
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de tejido de algodón
  • Acabado de inmersión 3/4
  • Puño de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 4111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Blue
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Material de revestimiento Cotton Jersey
Revestimiento Tejido de punto de algodón
Tipo de Palm Palma sumergida 3/4
Cantidad 144 par
Resistente a Buena resistencia a materiales abrasivos
Serie 48-913