Learn More
Agilent BioTek Objectives for Imaging Multi-Mode Reader
Código de producto. 15371480 Tienda Agilent BioTek Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Objetivo 10X, NA: .30
Objetivo 2,5X (ef. 2,25x), NA: 0,07
Objetivo 2.5X Zeiss (2.75x eff.); NA: .12 alto rendimiento
Objetivo 20X, NA: .45
Objetivo 40X, NA: .6
Objetivo 4X, NA: .13
Objetivo 60X, NA: .7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15371480 Objetivo 60X, NA: .7 cada uno
16562072 Objetivo 2,5X (ef. 2,25x), NA: 0,07 cada uno
15942497 Objetivo 2.5X Zeiss (2.75x eff.); NA: .12 alto rendimiento cada uno
15351480 Objetivo 20X, NA: .45 cada uno
15458712 Objetivo 40X, NA: .6 cada uno
15361480 Objetivo 4X, NA: .13 cada uno
15448712 Objetivo 10X, NA: .30 cada uno
7 options
Código de producto. 15371480
Marca: Agilent BioTek 1220545
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
Para utilizar con lectores multimodo de imágenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Objetivo 60X, NA: .7
Para utilizar con (equipo) Lector multimodo de imágenes