Learn More
Obefazimod, MedChemExpress
Código de producto. 16464476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464476 100 mg 100 miligramos
16485927 5 mg 5 miligramos
16469746 50 mg 50 miligramos
16463198 10 mg 10 miligramos
16462666 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16464476
Marca: Medchem Express HY100870
MedChemExpress Obefazimod (ABX464) is a potent anti-HIV agent. Obefazimod inhibits HIV-1 replication in stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with an IC50 ranging between 0.1 μM and 0.5 μM.
Obefazimod (ABX464) is a potent anti-HIV agent. Obefazimod inhibits HIV-1 replication in stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with an IC50 ranging between 0.1 μM and 0.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Obefazimod
CAS 1258453-75-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10ClF3N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo ABX464
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (295.24 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(NC2=NC3=C(Cl)C=CC=C3C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 338.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.71
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus